Imprimer
Tubes de recueil d'urine, sous vide, Vacutest®
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
14930 14900 14936 14850 148600 149600 149610 148201 14905 14922D 149400 148710 148730 14910
216-1483EA 37.3 EUR
216-1483 216-1795 KIMA14936 216-1799 216-1800 216-1802 216-1803 216-1804 KIMA14905 KIMA14922D KIMA149400 KIMA148710 KIMA148730 216-1801
Tubes de recueil d'urine, sous vide, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Tubes à essais cylindriques à fond rond ou conique
  • Disponibles en plusieurs tailles et capacités
  • Durée de conservation de 18 mois
  • Disponibles avec ou sans additifs conservateurs de l'urine
Les tubes de recueil d'urine Vacutest® fonctionnent sur le principe de remplissage sous vide, hygiénique et prouvé.