Imprimer
VWR®, Bonbonnes, à col étroit, rondes, avec bouchons à vis
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
216-1736EA 45.3 EUR
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Bonbonnes, à col étroit, rondes, avec bouchons à vis
Flacons Bonbonnes
En PE-BD, PE-HD ou PP, translucides, avec bouchons à vis violets. Pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux. Les bonbonnes rondes sont dotées d'une bandoulière. Graduées pour identifier le volume distribué.
Bonbonnes en PE-BD
Pour applications haute pureté car elles présentent une grande résistance aux produits chimiques (elles sont couramment utilisées avec les produits ophtalmiques comme les compte-gouttes oculaires, sprays nasals).
Résine idéale pour un entreposage frigorifique (jusqu'à –80 °C), température de fonctionnement : +80 à –80 °C
RésistanceEn savoir plus