Imprimer
Portoirs pour le transport de wafers, 150 mm
Fournisseur: ENTEGRIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
PA18260MB61C02 PA18260MB-0603 PA19460MB-0603 PA19460MB61C02 PA18260M-61C02 PA18260MC61C02 K19660MLB97C02
216-1693EA 0 EUR
216-1693 216-1692 216-1695 216-1696 216-1691 ENTEPA18260MC61C02 ENTEK19660MLB97C02
Portoirs pour le transport de wafers, 150 mm
Matériel de manipulation de wafers Portoirs pour semi-conducteurs
Ces portoirs standard pour wafers de 150 mm sont très rigides et offrent une grande stabilité dimensionnelle.
  • Open sidewall design to minimize liquid traps, to promote even solution coverage and drainage
  • High profile design for maximum wafer protection
  • Capacity of 25 wafers
Série 182 : portoir pour wafers de norme industrielle
"Contact à quatre points sur la barre en « H » pour un meilleur positionnement des cachets (uniquement certains articles)
Style mural ouvert
Conception à profil haut pour une protection maximale des cachets
En savoir plus