Imprimer
Range-paillasse
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
142 143
216-1480EA 21.3 EUR
216-1480 216-1481
Range-paillasse
Éprouvettes Éprouvettes de stockage
PP, blanc.
  • Très bonne résistance chimique et thermique
  • Robustes
  • Imperméable aux liquides
Idéal pour garder les instruments, pipettes, thermomètres et nombreux autres outils de laboratoire rangés et à portée de main. Avec socle extra-large pour plus de stabilité.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable