Imprimer
Flacons carrés pour milieux de culture, stériles, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
342020-0060 342020-0125 342020-0250 342020-1000 342020-2000 342020-9500 342020-0500 342020-0030 342024-0125 342024-0250 342024-0030 342024-0060 342024-0500 342024-1000
216-0307EA 825 EUR
216-0307 216-0308 216-0309 216-0311 216-0312 216-0609 216-0310 216-0306 216-0381 216-0382 216-0379 216-0380 216-0383 216-0384
Flacons carrés pour milieux de culture, stériles, Nalgene®
Flacons Flacons pour milieux de culture
PETG.
  • Étanches, incassables et solides
  • Transparents pour un stockage supérieur à 6 mois grâce à la réduction de la perméabilité au dioxyde de carbone et à l'oxygène
  • Flacons et bouchons stériles et non-pyrogènes
Une alternative aux flacons en verre pour le stockage et le transport de milieux de culture. Disponibles avec ou sans bouchon fileté. Les bouchons des flacons de 30 to 1000 ml sont blanc cassé. Les bouchons des flacons de  2000 ml sont blancs.  Les flacons et les bouchons ne sont pas autoclavables. Conditionnement: par plateau sous film.