Imprimer
VWR®, Cristallisoirs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
216-0076EA 73.8 EUR
216-0076 216-0077 216-0060 216-0061 216-0062 216-0063 216-0064 216-0065 216-0066 216-0067 216-0068 216-0069 216-0070 216-0071 216-0072 216-0073 216-0074 216-0075 216-0078 216-0079
VWR®, Cristallisoirs
Plateaux/Récipients/Pots Cristallisoirs
En verre borosilicaté 3.3, avec ou sans bec verseur.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique jusqu'à 500 °C
  • Expansion thermique minimale et donc grande résistance à la variation de température
Alternative à de nombreuses applications avec plage d'inscription ronde.
DIN 12337 (sans bec verseur)
DIN 12338 (avec bec verseur)