Imprimer
Bacs universels
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
8702 8703 8705 8706 8700 8704 8701
216-1362EA 277 EUR
216-1362 216-0048 216-0049 216-1364 216-1361 216-1363 216-0047
Bacs universels
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
Stainless steel, ¹⁸/₁₀.
  • Coins arrondis pour un nettoyage rapide et facile
  • Polissage électrolytique, propriétés antimagnétiques
  • Bonne résistance chimique, très bonne résistance thermique
Multipurpose trays for a wide range of uses. Ideal as developing trays.