Imprimer
Plateaux pour instruments avec couvercle
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
8400 8404 8406 8407
216-0016EA 79.2 EUR
216-0016 216-0017 216-0018 216-0019
Plateaux pour instruments avec couvercle
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
En acier inoxydable 18/10.
  • Forme spéciale des coins pour faciliter le nettoyage
  • Antimagnétiques
  • Bonne résistance chimique, excellente résistance thermique
Les couvercles coiffant permettent aux plateaux d'être empilés.