Imprimer
Flacons pulvérisateurs, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
0309-1100 0309-1025 0309-1050
215-6513EA 10.6 EUR
215-6513 215-6510 215-6511
Flacons pulvérisateurs, LaboPlast®
Flacons Flacons pulvérisateurs
En LDPE, translucide, pièce de vaporisation en PP.
  • Bonnes résistances chimique et thermique
  • La buse du pulvérisateur peut être réglée par rotation
  • Flacon pulvérisateur sans pression
  • Parties en contact avec le produit en PP, PE et inox
Pulvérisateur, choix entre fine brume ou jet concentré pour disperser les liquides.