Imprimer
VWR®, Flacons de réactifs, à col large
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
215-4684EA 94.4 EUR
215-4684 215-4685 215-4686 215-4687 215-4688 215-4689 215-4690 215-4691 215-4692 215-4693 215-4379 215-4380 215-4381 215-4382 215-4383 215-4384 215-4385 215-4386 215-4387 215-4388 215-4390 215-4391 215-4392 215-4393 215-4394 215-4395 215-4396 215-4397 215-4398 215-4399 215-4400 215-4402 215-4653
VWR®, Flacons de réactifs, à col large
Flacons Flacons en verre
En verre sodocalcique transparent ou ambré. Idéals pour l'échantillonnage et le stockage de poudres ou liquides, ainsi que toute autre application sans contrainte thermique importante.
  • Good chemical and physical properties
  • Clear or amber glass, available with or without black PP screw cap
  • Amber glass bottles ideal for use with light-sensitive liquids
Les flacons peuvent être stérilisés, à condition cependant que la différence de température ( Δ T ) n'excède pas 40 °C.
Certifications: Filetage conforme à la norme DIN 168.