Imprimer
VWR®, Flacons pour aspirateurs, avec robinet
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
215-4179EA 126 EUR
215-4179 215-4180 215-4181 215-4182
VWR®, Flacons pour aspirateurs, avec robinet
Flacons Flacons à décanter
Verre borosilicaté 3.3,avec bouchon à visser en PP bleu (GL 45) et robinet en verre interchangeable.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique et haute résistance aux chocs thermiques
  • Toutes les parties du flacon sont entièrement autoclavables
Parfaits pour le stockage de liquides contenant des acides agressifs ou des alcalins.