Imprimer
Pissettes sérigraphiées à col étroit, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
WGF531P WGF537P WGF536P WGF530P WGF535P WGF541P WGF539P WGF600P WGF533P WGF534P WGF540P WGF532P WGF601P WGF538P
215-3149EA 35.2 EUR
215-3149 215-0582 215-0579 215-0580 215-0581 215-0583 215-0401 215-3171 215-3372 215-3374 215-3376 AZLOWGF532P 215-3377 215-4052
Pissettes sérigraphiées à col étroit, Azlon®
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, avec bouchon étanche en PP coloré
  • Sérigraphie indélébile du contenu et des symboles de danger internationaux pour les principaux solvants
  • Bonne prise en main pour une utilisation aisée
  • Contrôle précis du débit