Imprimer
Porte-bouteilles, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BGS040 BGS042
215-3276EA 156 EUR
215-3276 215-3277
Porte-bouteilles, Azlon®
Portoirs Portoirs pour flacons
En acier revêtu de PA.
Ces portoirs pour flacons offrent une très bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Ils sont dédiés au transport sûr et fiable en laboratoires.