Imprimer
Bonbonnes usage intensif avec robinet, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BNP05A BNP10A BNP20A
215-3161EA 71.4 EUR
215-3161 215-3162 215-3163
Bonbonnes usage intensif avec robinet, Azlon®
Flacons Flacons à décanter
En PP, bouchon à visser blanc.
  • Grande résistance chimique
  • Autoclavables à +121 °C*
  • Transvasement aisé grâce au col étroit décalé
Leur forme unique assure un positionnement aisé et une utilisation efficace de l'espace. Equipées d'une poignée de transport intégrée et de graduations moulées pour une évaluation rapide et aisée du volume. Les bouchons à vis pour bonbonnes de 10 et 20 litres présentent des moulures pour facilter l'ouverture.
*Les capuchons et robinets doivent être retirés avant autoclavage.