Imprimer
Pissettes de sécurité, col large, multilingue, avec bouchons de couleur, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
WGW541PML WGW536PML WGW530PML WGW531PML WGW532PML WGW533PML WGW534PML WGW535PML WGW537PML WGW538PML WGW539PML WGW540PML WGW600PML WGW601PML WGW602PML WGW603PML WGW020PML
215-0417EA 52.8 EUR
215-0417 215-2796 215-2794 215-2885 215-2886 215-2887 215-2888 215-2795 215-2797 215-2889 215-2890 215-2891 215-2892 215-2798 215-2893 215-2894 215-3219
Pissettes de sécurité, col large, multilingue, avec bouchons de couleur, Azlon®
Flacons Pissettes
Flacon en PE-BD avec bouchon en PP.
  • Impression indélébile dans 4 langues (anglais, français, allemand et espagnol)
  • Choix entre 3 pissettes pour l'eau, 5 aux noms des solvants courants, toutes comportant les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les mentions sur les risques et les informations de sécurit
  • Tige distributrice à extrémité fine pour contrôler le jet avec précision
Col large pour un remplissage simple et sans danger. Équipées d'un bouchon monobloc en PP avec code couleur qui aide à maintenir la forme en cours d'utilisation.