Imprimer
Flacons en VERAL, verre clair ou brun, sans bouchon à vis
Fournisseur: RIXIUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1-0401-0050-28 1-0400-0500-28 1-0400-1000-28 1-0400-0100-28 1-0400-0200-28 1-0400-0250-28 1-0400005028PP 1-0401-0250-28 1-0401-0060-28 1-0401-0150-28 1-0401-0100-28 1-0401-0500-28 1-0401-1000-28 1-0401003028AD 1-0400-0030-28 1-0401-0200-28
RIXI1-0401-0050-28EA 219 EUR
RIXI1-0401-0050-28 215-2859 215-2860 215-2855 215-2857 215-2858 215-2854 215-2866 215-2862 215-2864 215-2863 215-2867 215-2868 215-3606 RIXI1-0400-0030-28 215-4420
Flacons en VERAL, verre clair ou brun, sans bouchon à vis
Flacons Flacons en verre
Verre clair ou brun, avec filetage.
  • Bonnes propriétés chimiques et physiques
  • Pour une utilisation dans des applications sans charges thermiques élevées
  • Fermetures à commander séparément
Flacons de conditionnement légers. Parfaits pour échantillonner, stocker et transporter des liquides. De couleur brune pour protéger les matériaux sensibles à la lumière.