Imprimer
VWR®, Flacons à col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
215-1152EA 41.8 EUR
215-1152 215-1153 215-1154 215-1155 215-1156 215-1157 215-1158 215-1159 215-1160 215-1161 215-1902
VWR®, Flacons à col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
En PTFE, à parois épaisses.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance thermique de –200 à +280 °C
  • Des parois internes exceptionnellement lisses évitent la contamination
Construction robuste. Les échancrures spéciales du bouchon, ainsi que les nervures sur le corps du flacon, facilitent la manipulation. Anti-adhérent, le col large permet un remplissage et un nettoyage aisés.