Imprimer
VWR®, Ballons, fond plat, col étroit ou large
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
214-1187EA 8.4 EUR
214-1187 214-1188 214-1189 214-1190 214-1191 214-1192 214-1193 214-1194 214-1195 214-1196
VWR®, Ballons, fond plat, col étroit ou large
Ballons Ballons à fond plat
En verre borosilicaté de qualité 3.3, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Indication de capacité et zone d'étiquetage blanche.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN 12347 (wide mouth)
Certifications: ISO 1773 (col étroit)
DIN 12347 (col large)