Imprimer
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer en PETG, fond à baffles
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
214-0466EA 125 EUR
214-0466 214-0467 214-0468 214-0469 214-0470 214-0473 214-0474 214-0475
VWR®, Flacons d'agitation Erlenmeyer en PETG, fond à baffles
Ballons Flacons Erlenmeyers
Les flacons Erlenmeyer en PETG cristallin de VWR® sont robustes et résistent à la casse, augmentant ainsi la sécurité des utilisateurs. Ils sont parfaits pour les applications de culture par agitation et pour le stockage. Le fond à baffles favorise un meilleur mélange et augmente les échanges gazeux.
  • Plage de température : -60 à +60 °C
  • Contrairement au verre, les flacons ne se brisent pas en cas de chute
  • Graduations en relief pour plus de précision
  • Bouchon ventilé en option pour un échange gazeux continu, tout en préservant la stérilité du contenu et
En savoir plus