Imprimer

Sulfure d'ammonium 20% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

21354.298EA 393 EUR
21354.298
Sulfure d'ammonium 20% aqueous solution, AnalaR NORMAPUR® zA
Sulfure d'ammonium
Formule: H₈N₂S
Poids moléculaire: 68.14 g/mol
Point de fusion: -18
Densité: 0.99
Numéro MDL: MFCD00010892
Numéro CAS: 12135-76-1
EINECS: 235-223-4
UN: 2683
ADR: 8 (3, 6.1) II
Indice Merck: 13,00560

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (as (NH4)2S from sulphide) 17.0 - 23.0 %
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
CO3 (Carbonate) Max. 100 ppm

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR