Imprimer
Béchers de mesure à poignée
Fournisseur: VITLAB
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
442081 443081 444081 446081 447081 445081 440081 441081
213-3725EA 7 EUR
213-3725 213-3730 213-3735 213-3705 213-3710 213-3740 213-3715 213-3720
Béchers de mesure à poignée
Béchers
PP, hautement transparent.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de 121 °C (pendant 20 minutes), à 100 °C pour une utilisation prolongée
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
Idéaux pour une utilisation générale en laboratoire et un grand nombre d'autres applications. Avec graduations bleues en relief.
Produits de qualité alimentaire conforme à la directive CE 10/2011