Imprimer
Tubes à essais
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
160101_1600 169101_1500 187201_1500 187101_1500 160201_1600 115101_2000 136101_1400 112101_3600 112201_3600 115201_2000
212-3150EA 136 EUR
212-3150 212-3186 391-3469 212-0363 212-3110 212-3140 212-3146 212-3165 212-0361 GREI115201_2000
Tubes à essais
Tubes Tubes à essais
En PS ou PP translucide.
  • PP: bonne résistance thermique et chimique
  • PS: hautement transparent, parfaitement adapté aux mesures visuelles
  • 'Snap caps' disponibles séparément
  • Peuvent également s'utiliser comme tubes à centrifuger
Tubes universels adaptés à diverses applications de laboratoire et de production.