Imprimer
VWR®, Portoirs pour tubes à essai
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
212-0409EA 31.8 EUR
212-0409 212-0422 212-0421 212-0420 212-0419 212-0418 212-0417 212-0416 212-0415 212-0414 212-0413 212-0412 212-0411 212-0425 212-0407 212-0393 212-0406 212-0405 212-0404 212-0403 212-0402 212-0401 212-0400 212-0399 212-0398 212-0397 212-0396 212-0382 212-0394 212-0410 212-0392 212-0391 212-0390 212-0389 212-0388 212-0387 212-0386 212-0385 212-0384 212-0383 212-0395 212-0423 212-0430 212-0429 212-0428 212-0427 212-0426 212-0408 212-0424
VWR®, Portoirs pour tubes à essai
Portoirs Tube Racks
Nylon, fibre de verre renforcée
  • Les racks sont moulés en une seule pièce
  • Bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques
  • Trois niveaux avec un contenu toujours clairement visible
  • Grandes zones d'étiquetage sur les surfaces latérales