Imprimer

Acide sulfurique 95,0 - 97,0% 95,0-97,0, AnalaR NORMAPUR® zA

Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

20700.265EA 52.2 EUR
20700.265 20700.298 20700.243 20700.323 20700.420 20700.290 20700.320 20700.460 20700.550
Acide sulfurique 95,0 - 97,0% 95,0-97,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38 °C
Densité: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Essai 95.0 - 97.0 %
Colouration 10 APHA max.
Résidu après allumage 5 ppm max.
Substances réduisant le KMnO4 (en SO2) 2 ppm max.
Cl (chlorure) 0,2 ppm max.
NH4 (ammonium) 2 ppm max.
NO3 + NO2 (en NO3) 0,2 ppm max.
PO4 (phosphate) 0,5 ppm max.
Ag (argent) 0,02 ppm max.
Al (aluminium) 0,02 ppm max.
As (arsenic) 0,005 ppm max.
Ba (baryum) 0,02 ppm max.
Be (béryllium) 0,01 ppm max.
Bi (bismuth) 0,01 ppm max.
Ca (calcium) 0,2 ppm max.
Cd (cadmium) 0,02 ppm max.
Co (cobalt) 0,01 ppm max.
Cr (chrome) 0,02 ppm max.
Cu (cuivre) 0,01 ppm max.
Fe (fer) 0,2 ppm max.
Ge (germanium) 0,02 ppm max.
K (potassium) 0,05 ppm max.
Li (lithium) 0,01 ppm max.
Mg (magnésium) 0,03 ppm max.
Mn (manganèse) 0,01 ppm max.
Mo (Molybdenum) 0,02 ppm max.
Na (sodium) 0,5 ppm max.
Ni (nickel) 0,02 ppm max.
Pb (plomb) 0,02 ppm max.
Sr (strontium) 0,02 ppm max.
Ti (titane) 0,02 ppm max.
Tl (thallium) 0,02 ppm max.
V (vanadium) 0,01 ppm max.
Zn (zinc) 0,1 ppm max.
Zr (zirconium) 0,02 ppm max.

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR