Imprimer
Pinces pour rodages coniques
Fournisseur: witeg Labortechnik
Ratings:
Moyenne des Evaluations: 4.0 (1 Avis)
Total Evaluation: 1
Moyenne des Notes : sur 5
0.131.310 0.131.312 0.131.314 0.131.319 0.131.324 0.131.329 0.131.345
201-7101EA 6 EUR
201-7101 201-7102 201-7103 201-7104 201-7105 201-7106 201-7109
Pinces pour rodages coniques
Pinces Pinces pour rodages normalisés
En POM (polyacétal) de couleurs variées. Pour une fixation sûre et solide de raccords à rodages coniques. Ces pinces en plastique évitent de rayer le verre, contrairement aux pinces métalliques traditionnelles.
  • Très bonne résistance chimique
  • Stabilité thermique jusqu'à 150 °C
  • Résistantes, montage et démontage aisés