Imprimer
Ponts de distillation, Claisen
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05057201 05057301 05057304 05057404
201-3151EA 159 EUR
201-3151 271-3152 201-3153 201-1068
Ponts de distillation, Claisen
Composants de distillation Ponts
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Ponts réfrigérants avec condenseur Liebig et fixation Claisen. Avec prise NS 14/23 pour thermomètre de distillation de 55 mm de longueur totale avec connecteur pour tuyau à vide en verre. Raccordement pour l'eau de refroidissement via un raccord pour tuyau.