Imprimer
Ponts de distillation
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
05053304 05053404 05053201 05053301 05053311 05053211 05053314 05053414
201-3131EA 159 EUR
201-3131 201-3132 201-0899 201-1067 LENZ05053311 LENZ05053211 LENZ05053314 LENZ05053414
Ponts de distillation
Composants de distillation Ponts
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Bridge includes fused Liebig condenser and curved vacuum adapter. NS 14/23 socket for distillation thermometer with 55 mm fitted length. Water and vacuum connection via hose connectors with 8 mm external diameter or water connection with thread GL 14 and vacuum receiver adapter with thread GL 18.