Imprimer
Tuyaux de connexion pour bouchons de raccord filetés, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
292550603 292470504 286212604 286214005
201-2101EA 4 EUR
201-2101 201-2111 SCOT286212604 SCOT286214005
Tuyaux de connexion pour bouchons de raccord filetés, DURAN®
Raccords et connecteurs
En PP, avec joints en silicone
  • Adaptés aux bouchons de raccord filetés avec filetage GL 14 et GL 18
  • Robustes
  • Joints de rechange disponibles, à commander séparément