Imprimer
Fioles à iode avec bouchon creux à rodage normalisé
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
03026037 03026049 03026058 03026052 03026070
201-1261EA 23.7 EUR
201-1261 201-1262 201-1263 201-1038 201-1039
Fioles à iode avec bouchon creux à rodage normalisé
Ballons Flacons à iode
DURAN®, verre borosilicaté 3.3, transparent.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec graduation pour une indication approximative du contenu et plage d'inscription.