Imprimer
VWR®, Ballons bicol à fond rond cols rodés normalisés
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
201-0542EA 39 EUR
201-0542 201-0540 201-0541 201-0543 201-0545 201-0544
VWR®, Ballons bicol à fond rond cols rodés normalisés
Ballons Flacons à fond rond
Verre borosilicaté 3.3, clair, avec col latéral incliné, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. Avec une plage d'inscription blanche et une référence catalogue imprimée pour faciliter le renouvellement de commande.
DIN 12394
Certifications: DIN 12394.