Imprimer
Ballons d'évaporation rotatifs
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
03042937 03042949 03042958 03042970 03042973 03042976 03042928 03044037 03044028 03044049 03044058 03044070 03044073 03044076 03041422 03041410 03041413 03041428
201-0324EA 34.1 EUR
201-0324 201-0325 201-0326 201-0327 201-0328 531-9127 201-0323 531-0832 531-0831 531-0833 531-0834 531-0828 531-0829 531-0830 LENZ03041422 LENZ03041410 LENZ03041413 LENZ03041428
Ballons d'évaporation rotatifs
Ballons Flacons pour évaporateurs rotatifs
Verre borosilicaté DURAN®, transparent ou recouvert de plastique.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Rodage femelle standard NS 29/32, piriforme, col central, à paroi épaisse. Conviennent à tous les évaporateurs rotatifs standard ; avec zone d'inscription blanche.