Imprimer

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)

Fournisseur: Biotium
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

20037 20037-1
20037.EA 359 EUR
20037. 20037-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Symbole de l'antigène IgG
Environmentally Preferable
Type d'anticorps Secondaire
Clonalité Polyclonal
Conjugaison CF® 555
Réactivité Mouse
Hôte Donkey
Isotype
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChimie Yes
ImmunoFluorescence Yes
Cytométrie en flux Yes
Température de stockage Cool
Température de transport Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR