Imprimer
Pompe à vide pour applications non-corrosives, VACUU·PURE® 10
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
20750000
181-0598EA 9590 EUR
181-0598
Pompe à vide pour applications non-corrosives, VACUU·PURE® 10
Pompe Pompes à vide
VACUU·PURE 10 dry screw pump reliably delivers the benefits of oil-free vacuum technology in the pressure range down to 10⁻³ mbar. VACUU·PURE 10 combines three important benefits for the user: 100% oil-free, no abrasion, and no wear parts.
  • Plage de vide jusqu'à 10⁻³ mbar
  • 100% sans huile
  • Aucune abrasion
  • Aucune pièce d'usure
La VACUU·PURE® 10 est idéale pour les processus propres exigeant un vide sec et sans hydrocarbures. Les fusées de la pompe à vis marchent sans contact et sont donc à l'abri de l'abrasion et de l'usure. La pompe à vis estEn savoir plus