Imprimer
VWR®, Pompe péristaltique, alimentation
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
181-0590EA 2220 EUR
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR®, Pompe péristaltique, alimentation
Pompe Pompes péristaltiques
Les modèles de pompe pompe péristaltique VWR® offrent une sélection de pompes d'alimentation avec différentes têtes de pompe intégrées au boîtier de pompe. Elles couvrent un large éventail de domaines d'application, en laboratoire comme dans l'industrie.
  • Les têtes de pompe sont des modèles en plastique PPS durable pour des pompes mono et multicanal intégrées au boîtier de pompe
  • Alimentation précise avec rotation droite-gauche grâce au moteur à réglage de précision
  • Fonctionnement avec moteur CC sans balai 110 - 240 VCC, 50/60 Hz
  • Robustesse et stabilité
En savoir plus