Imprimer
Kit de jauge de vide DCP 3000 + VSP 3000
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
20683190 20636155
181-0174EA 1690 EUR
181-0174 VACU20636155
Kit de jauge de vide DCP 3000 + VSP 3000
Pompe Jauges de vide
La jauge DCP 3000 est une jauge de vide exceptionnelle équipée d'un grand écran éclairé. Le tout nouveau capteur de vide VSP 3000 est fondé sur la conductivité thermique (Pirani) et propose une large plage de mesure, allant de la pression atmosphérique jusqu'à 10-3 mbar. Les pièces humides sont composées de plastiques (PBT, PUR) et de céramiques d'alumine résistants aux produits chimiques. Sa résistance chimique et sa solidité sont bien meilleures que celles des capteurs Pirani classiques, avec leur filament métallique en spirale plus fragile. La possibilité de connecterEn savoir plus