Imprimer

Toluène ≥99.3%, Réactif de Laboratoire

Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

Danger

Synonyme(s): Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

179965-10L 179965-1L 179965-2.5L 179965-6X1L
179965-10LEA 445 EUR
179965-10L 179965-1L 179965-2.5L 179965-6X1L
Toluène ≥99.3%, Réactif de Laboratoire
Toluène

  • ≥95% for general laboratory use.


Beilstein Number: 635760

Formule: C₆H₅CH₃
Poids moléculaire: 92.14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Indice Merck: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.3 %
Non-volatile matter Max. 0.005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
Refractive Index n20/D 1.496 (lit.)
Autoignition Temperature 997 °F
Vapor Pressure 22 mmHg ( 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR