Imprimer
VWR®, Système d’eau ultra pure, série G
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
171-1094EA 16500 EUR
171-1094 171-1096 171-1095 171-1464 171-1465 171-1466
VWR®, Système d’eau ultra pure, série G
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ce puissant système de purification de l'eau de laboratoire intuitif et puissant procure de l’eau ultrapure supérieure et cohérente de type I et de type II EDI à partir d’eau du robinet. La qualité de l’eau fournie satisfait ou excède les exigences respectives des normes ASTM, CLSI, CAP et ISO relatives à l’eau de type I.
  • Simple et intuitif pour distribuer l’eau via le distributeur ou la console centrale
  • La console centrale est un écran tactile étanche de 8 pouces, procurant à l’utilisateur le contrôle et l'accès complet aux
  • performances du système
  • Un
En savoir plus