Imprimer
Distillateurs d'eau, double distillation, Puridest
Fournisseur: LAUDA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
L003021 L003022 L003024 L003249 L003247 L003248 L003264 L003261 L003262
171-1312EA 7120 EUR
171-1312 171-1313 171-1315 171-1323 171-1321 171-1322 171-1334 171-1331 171-1332
Distillateurs d'eau, double distillation, Puridest
Purificateurs d'eau Distillateurs
Distillateur d'eau (entièrement automatique) pour une double distillation, convenant aussi bien à une installation sur paillasse que sur un mur.
  • Distillateur d'eau (entièrement automatique) pour une double distillation, pouvant être installé sur une paillasse ou au mur
  • Interrupteur principal avec voyant lumineux pour la surveillance des deux étapes de distillation à l'avant de l'appareil
  • Vanne en verre borosilicaté 3.3 avec piston en PTFE pour distillat simple
  • Sortie avec protection anti-poussière en verre borosilicaté 3.3 pour le distillat double
En savoir plus