Imprimer
VWR®, Système d’eau ultra pure, série A
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
171-1250EA 6610 EUR
171-1250 171-1249 171-1460 171-1461
VWR®, Système d’eau ultra pure, série A
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Ce système d’eau de laboratoire compact et prêt à l’emploi constitue le choix idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’une quantité d’eau ultrapure de type I ou d’eau OI (type III) allant jusqu’à 20 litres par jour.
La qualité de l’eau ultrapure fournie satisfait ou excède les exigences des normes ASTM, CLSI, CAP et ISO relatives à l’eau de type I.
  • Simple et intuitif pour distribuer l’eau via le distributeur ou la console centrale
  • La console centrale est un écran tactile étanche de 8 pouces, procurant à l’utilisateur le contrôle et l'accès complet aux
En savoir plus