Imprimer
Systèmes de purification d'eau RiOs™ 3
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
SPR00S001 ZR0S0P3GE ZR0S0P3IT ZR0S0P3SP ZR0S0P3BE ZR0S0P3UK ZR0S0P3EU
171-0126EA 558 EUR
171-0126 171-0140 171-0316 171-0317 171-0391 171-0142 171-0315
Systèmes de purification d'eau RiOs™ 3
Purificateurs d'eau Systèmes d'eau pure et ultra-pure
Adapté aux applications de laboratoire générales et non critiques, ou comme prétraitement pour les systèmes de production d'eau ultrapure, le système RiOs™ 3 représente une solution idéale pour les besoins en eau de qualité laboratoire de Type III tels que : nettoyage et rinçage manuel, préparation de solutions tampons, eau d'alimentation pour humidificateurs, autoclaves et laveurs de verrerie. Conçu pour les utilisateurs recherchant une solution compacte et simple, le système RiOs 3™ est très apprécié pour son fonctionnement intuitif, son faible encombrement et sa facilité deEn savoir plus