Imprimer
Déminéralisateurs
Fournisseur: AQUADEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
REGE800S DEM-E100-001 DEM-E200-001 DEM-E300-001 DEM-E500-001 DEM-E600-001 E080 E200 E300 E500 E600 PMEFP210 PMEFP310 REGE100S REGE200S REGE300S REGE500S REGE600S E100
AQUDREGE800SEA 972 EUR
AQUDREGE800S 171-0100 171-0101 171-0102 171-0103 171-0104 171-0106 171-0107 171-0108 171-0109 171-0110 171-0122 171-0123 AQUDREGE100S AQUDREGE200S AQUDREGE300S AQUDREGE500S AQUDREGE600S 171-0337
Déminéralisateurs
Purificateurs d'eau Déioniseurs
La gamme en polyamide est un ensemble de colonnes de déminéralisation utilisant la technologie des résines échangeuses d'ions à lits mélangés. Ces appareils assurent la production d'eau déionisée entre 5 et 15 MΏ/cm suivant le type d'installation en simple ou double cycle.
  • L×P×H: 173×102×663 mm
  • Raccordements: ¾ pouce.
Connections: ¾ inch.
These filtration panels are accessories for demineralisation cylinders specifically designed for use in laboratories or health facilities. The cylinders ensure optimal retention of the mineral salts dissolved inEn savoir plus