Imprimer
Pompes à soufflets, accuro®
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
6400000 6400260
151-3130EA 653 EUR
151-3130 151-3141
Pompes à soufflets, accuro®
Systèmes de détection de gaz
Pompe ergonomique pour utilisation avec les tubes courte durée.
  • Compteur de coups
  • Indicateur du coup de pompe final
  • En matière synthétique solide