Imprimer
VWR® Critical Swabs
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
149-0334EA 200 EUR
149-0334 149-0338 149-0339
VWR® Critical Swabs
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Écouvillons dotés d'une tête en mousse de PU à alvéoles ouvertes ou fermées (100 pores par pouce), et d'une tige en PP vierge à 100%. Certains sont équipés d'une tige bleue en PP renforcé à la fibre de verre et conviennent particulièrement aux utilisations en environnement critique.
  • Non abrasifs, afin de ménager les composants délicats
  • La tête est thermosoudée à la tige, sans adhésif
  • Résistent à la plupart des solvants d'usage courant en environnement contrôlé
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904