Imprimer

Thallium standard solution, 10,000 mg/L Tl in 5% nitric acid (de Tl) Specpure® étalon mono-élément pour ICP

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

14437.AD 14437.AE 14437.AP
14437.ADEA 97.7 EUR
14437.AD 14437.AE 14437.AP
Thallium standard solution, 10,000 mg/L Tl in 5% nitric acid (de Tl) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de thallium

Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063


Certifications: Traçabilité NIST

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR