Imprimer
Erbium standard solution, 10,000 mg/L Er in 5% nitric acid (de Er₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
14409.AD 14409.AE 14409.AP
14409.ADEA 131 EUR
14409.AD 14409.AE 14409.AP
Erbium standard solution, 10,000 mg/L Er in 5% nitric acid (de Er₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'erbium
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certifications: Traçabilité NIST