Imprimer

Potassium standard solution, 10,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

14379.AD 14379.AE 14379.AP
14379.ADEA 123 EUR
14379.AD 14379.AE 14379.AP
Potassium standard solution, 10,000 mg/L K in 5% nitric acid (de KNO₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de potassium

Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776


Certifications: Traçabilité NIST

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00133776

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR