Imprimer
Bains à ultrasons, gamme Elmasonic P
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
1013737 1013735 1013761 1013777 1013804 1013810
142-0051EA 1270 EUR
142-0051 142-0046 142-0047 142-0048 142-0049 142-0050
Bains à ultrasons, gamme Elmasonic P
Bains à ultrasons
La gamme de bains à ultrasons Elmasonic P est idéale pour toutes les applications dans des laboratoires d'analyse et médicaux ainsi que dans la production industrielle. Six tailles de bains sont disponibles. Les bains sont pratiques et faciles à utiliser grâce à leur écran clair affichant tous les paramètres définis et réels. Leurs nombreuses fonctions spécifiques en font des appareils parfaits pour des applications de nettoyage intensif. Tous les modèles sont équipés d'un minuteur mécanique d'une durée maximum de 15 minutes.
  • Affichage clair
  • Réglage facile et intuitif
En savoir plus