Imprimer
Plusieurs blocs d'alimentation c.a./c.c. - générateur de courant, ALR3002M/120 W
Fournisseur: ELC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
ALR3002M
139-0394EA 330 EUR
139-0394
Plusieurs blocs d'alimentation c.a./c.c. - générateur de courant, ALR3002M/120 W
Alimentations électriques
  • Tensions c.a. et c.c. disponibles simultanément
  • La sortie c.c. est protégée par la régulation du courant
  • Les sorties c.a. sont protégées par les disjoncteurs thermiques à réinitialisation automatique
  • Aucune référence courante
Certifications: Conformité à la directive RoHS