Imprimer
Chariots de transport, série BC
Fournisseur: Metro International
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
BC2030-2DMB BC2030-3DG BC2030-3DMB BC2636-2DMB BC2636-3DMB
139-0055EA 542 EUR
139-0055 139-0057 139-0058 139-0774 139-0775
Chariots de transport, série BC
Chariots
Les chariots tout usage en polymère sont composés d'au moins deux étagères en polyéthylène haute densité moulées par injection et de quatre montants chromés. La conception du chariot à deux étagères permet à l'utilisateur d'ajouter une étagère intermédiaire s'il le juge nécessaire. Le chariot roule sur quatre roulettes pivotantes/à tige (102 mm de diamètre en thermoplastique) résistantes aux marques.
  • Les surfaces lisses sont conçues pour résister aux taches et se nettoient facilement
  • Étagères résistantes à la corrosion
  • Construction robuste : chaque étagère
En savoir plus