Imprimer

Samarium standard solution, 1,000 mg/L Sm in 5% nitric acid (de Sm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5

13854.ADEA 89.6 EUR
13854.AD 13854.AE
Samarium standard solution, 1,000 mg/L Sm in 5% nitric acid (de Sm₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de samarium

Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233


Certifications: Traçabilité NIST

Commander maintenant

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011233

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR